Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Bromo-3-dodecyl-5-iodothiophene ≥95.0% (par GC) stabilisé

Fournisseur: TCI

Stabilization: Stabilised with copper chip

B4586-1G
TCIAB4586-1GEA 104 EUR InStock
TCIAB4586-1G
2-Bromo-3-dodecyl-5-iodothiophene ≥95.0% (par GC) stabilisé
2-Bromo-3-dodecyl-5-iodothiophene


Formule: C₁₆H₂₆BrIS
MW: 457,25 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro CAS: 306769-48-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (GC) min. 95.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité