1,3-Bis[(di-tert-butylphosphino)oxy]benzene ≥94.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B4595-1G
TCIAB4595-1GEA 135 EUR InStock
TCIAB4595-1G
1,3-Bis[(di-tert-butylphosphino)oxy]benzene ≥94.0% (par GC)
1,3-Bis[(di-tert-butylphosphino)oxy]benzene
Formule: C₂₂H₄₀O₂P₂
MW: 398,51 g/mol
Numéro CAS: 338800-20-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystaline
Purity (GC) min. 94.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité