Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Bromoimidazo[1,2-b]pyridazine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI

B4652-1G
TCIAB4652-1GEA 134 EUR InStock
TCIAB4652-1G
3-Bromoimidazo[1,2-b]pyridazine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
3-Bromoimidazo[1,2-b]pyridazine


Formule: C6H4BrN3
Numéro MDL: MFCD09757672
Numéro CAS: 18087-73-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 148.0 to 152.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité