Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Bromo-13,13-dimethyl-6H-indeno[1,2-b]anthracene-6,11(13H)-dione ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

B4668-1G
TCIAB4668-1GEA 97.9 EUR InStock
TCIAB4668-1G
2-Bromo-13,13-dimethyl-6H-indeno[1,2-b]anthracene-6,11(13H)-dione ≥98.0% (par GC)
2-Bromo-13,13-dimethyl-6H-indeno[1,2-b]anthracene-6,11(13H)-dione


Formule: C₂₃H₁₅BrO₂
MW: 403,28 g/mol
Numéro MDL: MFCD20275103
Numéro CAS: 1196107-73-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité