Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4,4'-Bis[4-(di-p-tolylamino)styryl]biphenyl ≥98.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4,4'-Bis[2-[4-[N,N-di(p-tolyl)amino]phenyl]vinyl]biphenyl

B4682-200MG
TCIAB4682-200MGEA 128 EUR InStock
TCIAB4682-200MG
4,4'-Bis[4-(di-p-tolylamino)styryl]biphenyl ≥98.0% (par HPLC)
4,4'-Bis[4-(di-p-tolylamino)styryl]biphenyl


Formule: C₅₆H₄₈N₂
MW: 749,01 g/mol
Numéro MDL: MFCD09751239
Numéro CAS: 119586-44-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité