Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-Benzyloxy-4-nitrobenzene ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Benzyl 4-Nitrophenyl ether

B4706-5G
TCIAB4706-5GEA 169 EUR InStock
TCIAB4706-5G
1-Benzyloxy-4-nitrobenzene ≥98.0% (par GC)
1-Benzyloxy-4-nitrobenzene


Formule: C₁₃H₁₁NO₃
MW: 229,24 g/mol
Numéro MDL: MFCD00024672
Numéro CAS: 1145-76-2
EINECS: 214-545-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 105.0 to 109.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité