Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Bromobenzylamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Danger

B4713-1G
TCIAB4713-1GEA 60.5 EUR InStock
TCIAB4713-1G
4-Bromobenzylamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
4-Bromobenzylamine


Formule: C₇H₈BrN
Point d'ébullition: 125°C
Point de fusion: 26°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00047931
Numéro CAS: 3959-07-7
EINECS: 223-559-4
ONU: 3259
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité