Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4,7-Bis(5-bromo-4-dodecyl-2-thienyl)-2,1,3-benzothiadiazole ≥98.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 4,7-Bis(5-bromo-4-dodecylthiophen-2-yl)benzo[c][1,2,5]thiadiazole

B4719-200MG
TCIAB4719-200MGEA 131 EUR InStock
TCIAB4719-200MG
4,7-Bis(5-bromo-4-dodecyl-2-thienyl)-2,1,3-benzothiadiazole ≥98.0% (par HPLC)
4,7-Bis(5-bromo-4-dodecyl-2-thienyl)-2,1,3-benzothiadiazole


Formule: C₃₈H₅₄Br₂N₂S₃
MW: 794,85 g/mol
Numéro MDL: MFCD27923036
Numéro CAS: 1179993-72-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange to Red powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 95.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité