Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Bromo-4-isopropylaniline ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

B4724-5G
TCIAB4724-5GEA 42.9 EUR InStock
TCIAB4724-5G
2-Bromo-4-isopropylaniline ≥98.0% (par GC)
2-Bromo-4-isopropylaniline


Formule: C₉H₁₂BrN
MW: 214,1 g/mol
Point d'ébullition: 111°C
Numéro MDL: MFCD00051585
Numéro CAS: 51605-97-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité