Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

8-Bromo-5H-pyrido[3,2-b]indole ≥97.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Attention

B4747-100MG
TCIAB4747-100MGEA 168 EUR InStock
TCIAB4747-100MG
8-Bromo-5H-pyrido[3,2-b]indole ≥97.0% (par HPLC)
8-Bromo-5H-pyrido[3,2-b]indole


Formule: C₁₁H₇BrN₂
MW: 247,10 g/mol
Numéro CAS: 1236349-67-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 10.50 to 12.00 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité