Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-Benzylisatin ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-Benzyl-2,3-indolinedione, 1-Benzylindole-2,3-dione, 1-Benzylindoline-2,3-dione

B4751-1G
TCIAB4751-1GEA 135 EUR InStock
TCIAB4751-1G
1-Benzylisatin ≥97.0% (par GC)
1-Benzylisatin


Formule: C₁₅H₁₁NO₂
MW: 237,26 g/mol
Numéro MDL: MFCD00187663
Numéro CAS: 1217-89-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=63d567eb0c91e2d9c46c76d8f8e73fbbb6e03add&vid=63d567eb0c91e2d9c46c76d8f8e73fbbb6e03add&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 128.0 to 132.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité