Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,4-Bis[2-(9-ethylcarbazol-3-yl)vinyl]benzene ≥98.0% (par HPLC, azote total)

Fournisseur: TCI
Attention

B4792-200MG
TCIAB4792-200MGEA 97.9 EUR InStock
TCIAB4792-200MG
1,4-Bis[2-(9-ethylcarbazol-3-yl)vinyl]benzene ≥98.0% (par HPLC, azote total)
1,4-Bis[2-(9-ethylcarbazol-3-yl)vinyl]benzene


Formule: C₃₈H₃₂N₂
Numéro MDL: MFCD09838950
Numéro CAS: 62608-15-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité