Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-[Bis(9,9-dimethylfluoren-2-yl)amino]azobenzene ≥98.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI

B4796-200MG
TCIAB4796-200MGEA 238 EUR InStock
TCIAB4796-200MG
4-[Bis(9,9-dimethylfluoren-2-yl)amino]azobenzene ≥98.0% (par HPLC)
4-[Bis(9,9-dimethylfluoren-2-yl)amino]azobenzene


Formule: C₄₂H₃₅N₃
MW: 581,76 g/mol
Numéro CAS: 883554-70-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 6.80 to 7.60 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité