Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Butoconazole nitrate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-[4-(4-Chlorophenyl)-2-[(2,6-dichlorophenyl)thio]butyl]imidazole nitrate

B4801-1G
TCIAB4801-1GEA 89.1 EUR InStock
TCIAB4801-1G
Butoconazole nitrate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Butoconazole nitrate


Formule: C₁₉H₁₇Cl₃N₂S·HNO₃
MW: 474,78 g/mol
Point de fusion: 163°C
Numéro MDL: MFCD00058159
Numéro CAS: 64872-77-1
Merck Index: 14,01529
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité