Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Bromo-4-fluoro-6-nitroaniline ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

B4872-1G
TCIAB4872-1GEA 117 EUR InStock
TCIAB4872-1G
2-Bromo-4-fluoro-6-nitroaniline ≥98.0% (par GC)
2-Bromo-4-fluoro-6-nitroaniline


Formule: C₆H₄BrFN₂O₂
Numéro MDL: MFCD07779528
Numéro CAS: 10472-88-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=33fe62af6b26e407cfc3edceb28828378ea4b9ac&vid=33fe62af6b26e407cfc3edceb28828378ea4b9ac&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 75.0 to 79.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité