Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(2,2'-Bipyridine)bis(2-phenylpyridinato)iridium(III) Hexafluorophosphate ≥90.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (2,2'-Bipyridine)bis[2-pyridinyl-kN)phenyl-kC]iridium(III) hexafluorophosphate

B4893-200MG
TCIAB4893-200MGEA 197 EUR InStock
TCIAB4893-200MG
(2,2'-Bipyridine)bis(2-phenylpyridinato)iridium(III) Hexafluorophosphate ≥90.0% (par HPLC)
(2,2'-Bipyridine)bis(2-phenylpyridinato)iridium(III) Hexafluorophosphate


Formule: C₃₂H₂₄F₆IrN₄P
MW: 801,75 g/mol
Point de fusion: 250°C
Numéro MDL: MFCD28976160
Numéro CAS: 106294-60-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 90.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 6.00 to 8.00 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité