Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-[Bis(4-methoxyphenyl)amino]benzaldehyde ≥98.0% (par HPLC, azote total)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 4-(Bis(4-methoxyphenyl)amino)benzaldehyde, 4-Formyl-4',4''-dimethoxytriphenylamine

B4905-1G
TCIAB4905-1GEA 158 EUR InStock
TCIAB4905-1G
4-[Bis(4-methoxyphenyl)amino]benzaldehyde ≥98.0% (par HPLC, azote total)
4-[Bis(4-methoxyphenyl)amino]benzaldehyde


Formule: C₂₁H₁₉NO₃
MW: 333,39 g/mol
Numéro MDL: MFCD16659083
Numéro CAS: 89115-20-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 99.0 to 104.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité