Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-(4-Bromophenyl)-2,6-diphenylpyrimidine ≥98.0% (par HPLC, azote total)

Fournisseur: TCI
Attention

B4933-1G
TCIAB4933-1GEA 103 EUR InStock
TCIAB4933-1G
4-(4-Bromophenyl)-2,6-diphenylpyrimidine ≥98.0% (par HPLC, azote total)
4-(4-Bromophenyl)-2,6-diphenylpyrimidine


Formule: C₂₂H₁₅BrN₂
MW: 387,28 g/mol
Numéro MDL: MFCD00474667
Numéro CAS: 58536-46-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 165.0 to 169.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité