Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

N1-Benzylpropane-1,3-diamine ≥96.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 3-(Benzylamino)propylamine, N-Benzyltrimethylenediamine, N-Benzyl-1,3-propanediamine

B4937-5ML
TCIAB4937-5MLEA 142 EUR InStock
TCIAB4937-5ML
N1-Benzylpropane-1,3-diamine ≥96.0% (par GC, analyse par titration)
N1-Benzylpropane-1,3-diamine


Formule: C₁₀H₁₆N₂
MW: 164,25 g/mol
Point d'ébullition: 102°C
Numéro MDL: MFCD00274361
Numéro CAS: 13910-48-0
EINECS: 237-680-5
ONU: 2735
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 96.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité