Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

5-(4-Bromophenyl)-4,6-dichloropyrimidine ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

B4950-1G
TCIAB4950-1GEA 93.5 EUR InStock
TCIAB4950-1G
5-(4-Bromophenyl)-4,6-dichloropyrimidine ≥98.0% (par GC)
5-(4-Bromophenyl)-4,6-dichloropyrimidine


Formule: C₁₀H₅BrCl₂N₂
MW: 303,97 g/mol
Numéro MDL: MFCD13151897
Numéro CAS: 146533-41-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=28ba9a0949e50a51c85bdd5a0799f34660be072d&vid=28ba9a0949e50a51c85bdd5a0799f34660be072d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 98.0 to 102.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité