Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

N,N'-Bis(9,9-dimethyl-9H-fluoren-2-yl)-N,N'-diphenylbenzidine ≥98.0% (par HPLC, azote total)

Fournisseur: TCI
Synonyms: N4,N4'-Bis(9,9-dimethyl-9H-fluoren-2-yl)-N4,N4'-diphenyl-[1,1'-biphenyl]-4,4'-diamine

B4962-1G
TCIAB4962-1GEA 140 EUR InStock
TCIAB4962-1G
N,N'-Bis(9,9-dimethyl-9H-fluoren-2-yl)-N,N'-diphenylbenzidine ≥98.0% (par HPLC, azote total)
N,N'-Bis(9,9-dimethyl-9H-fluoren-2-yl)-N,N'-diphenylbenzidine


Formule: C₅₄H₄₄N₂
MW: 720,96 g/mol
Numéro MDL: MFCD20528032
Numéro CAS: 361486-60-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité