Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Butynoic acid ≥95.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: But-3-ynoic acid

B4969-200MG
TCIAB4969-200MGEA 45.1 EUR InStock
TCIAB4969-200MG
3-Butynoic acid ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
3-Butynoic acid


Formule: C₄H₄O₂
MW: 84,07 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD02258494
Numéro CAS: 2345-51-9
ONU: 3261
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 93.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %
Melting point 82.0 to 86.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité