Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-(Bromomethyl)-7-(diethylamino)coumarin ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-(Bromomethyl)-7-(diethylamino)-2H-chromen-2-one

B5008-200MG
TCIAB5008-200MGEA 365 EUR InStock
TCIAB5008-200MG
4-(Bromomethyl)-7-(diethylamino)coumarin ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
4-(Bromomethyl)-7-(diethylamino)coumarin


Formule: C₁₄H₁₆BrNO₂
MW: 310,19 g/mol
Numéro MDL: MFCD31618098
Numéro CAS: 1256259-14-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dbe75fcbe5f9dd8adbbe6dfb2c0220f92a154fc7&vid=dbe75fcbe5f9dd8adbbe6dfb2c0220f92a154fc7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité