Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

tert-Butyl 2,6-Diazaspiro[3.3]heptane-2-carboxylate ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 2-Boc-2,6-diazaspiro[3.3]heptane, tert-Butyl 2,6-diazaspiro[3.3]heptane-2-carboxylate, 2-(tert-Butoxycarbonyl)-2,6-diazaspiro[3.3]heptane, 2,6-Diazaspiro[3.3]heptane-2-carboxylic acid tert-Butyl ester

B5032-200MG
TCIAB5032-200MGEA 143 EUR InStock
TCIAB5032-200MG
tert-Butyl 2,6-Diazaspiro[3.3]heptane-2-carboxylate ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
tert-Butyl 2,6-Diazaspiro[3.3]heptane-2-carboxylate


Formule: C₁₀H₁₈N₂O₂
MW: 198,27 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD11226963
Numéro CAS: 1041026-70-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité