Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,6-Bis(di-tert-butylphosphinoxy)phenylchlorohydroiridium(III) ≥98.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Attention

B5033-200MG
TCIAB5033-200MGEA 239 EUR InStock
TCIAB5033-200MG
2,6-Bis(di-tert-butylphosphinoxy)phenylchlorohydroiridium(III) ≥98.0% (par HPLC)
2,6-Bis(di-tert-butylphosphinoxy)phenylchlorohydroiridium(III)


Formule: C₂₂H₄₀ClIrO₂P₂
MW: 626,17 g/mol
Numéro CAS: 671789-61-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange to Brown powder to crystaline
Purity (HPLC) min. 98.0 area%

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité