Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(But-3-yn-1-yloxy)(tert-butyl)dimethylsilane ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-(tert-Butyldimethylsilyloxy)-1-butyne, (But-3-yn-1-yloxy)(tert-butyl)dimethylsilane

B5042-1ML
TCIAB5042-1MLEA 52.8 EUR InStock
TCIAB5042-1ML
(But-3-yn-1-yloxy)(tert-butyl)dimethylsilane ≥97.0% (par GC)
(But-3-yn-1-yloxy)(tert-butyl)dimethylsilane


Formule: C₁₀H₂₀OSi
MW: 184,36 g/mol
Point d'ébullition: 83°C
Point d'éclair: 58°C
Numéro MDL: MFCD03427046
Numéro CAS: 78592-82-2
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité