Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Benzyloxy-5-chlorophenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (2-(Benzyloxy)-5-chlorophenyl)boronic acid

B5076-1G
TCIAB5076-1GEA 128 EUR InStock
TCIAB5076-1G
2-Benzyloxy-5-chlorophenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
2-Benzyloxy-5-chlorophenylboronic acid


Formule: C₁₃H₁₂BClO₃
MW: 262,4966 g/mol
Point de fusion: 110°C
Numéro MDL: MFCD04039000
Numéro CAS: 612832-83-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=17a9e1eafcccdbb8c1e6ae467531b49b0326b8c8&vid=17a9e1eafcccdbb8c1e6ae467531b49b0326b8c8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 95.0 to 107.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité