Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Bromo-2,2'-bipyridyl ≥97.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Bromo-2,2'-bipyridine

B5088-200MG
TCIAB5088-200MGEA 148 EUR InStock
TCIAB5088-200MG
4-Bromo-2,2'-bipyridyl ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
4-Bromo-2,2'-bipyridyl


Formule: C₁₀H₇BrN₂
MW: 235,08 g/mol
Numéro MDL: MFCD09910216
Numéro CAS: 14162-95-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 50.0 to 54.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité