Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

7-Bromo-2-(chloroacetyl)-9,9-difluorofluorene ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-(7-Bromo-9,9-difluoro-9H-fluoren-2-yl)-2-chloroethanone

B5130-1G
TCIAB5130-1GEA 88 EUR InStock
TCIAB5130-1G
7-Bromo-2-(chloroacetyl)-9,9-difluorofluorene ≥98.0% (par GC)
7-Bromo-2-(chloroacetyl)-9,9-difluorofluorene


Formule: C₁₅H₈BrClF₂O
MW: 357,58 g/mol
Numéro MDL: MFCD28400046
Numéro CAS: 1378387-81-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 183.0 to 187.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité