Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Bromo-5-fluoro-2-méthoxypyridine ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

B5134-1G
TCIAB5134-1GEA 64.9 EUR InStock
TCIAB5134-1G
3-Bromo-5-fluoro-2-méthoxypyridine ≥97.0% (par GC)
3-Bromo-5-fluoro-2-méthoxypyridine


Formule: C₆H₅BrFNO
Numéro MDL: MFCD04972397
Numéro CAS: 884494-81-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a76b1dc4b7c17d3cbec9b8bf0c92ac1d3827950c&vid=a76b1dc4b7c17d3cbec9b8bf0c92ac1d3827950c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité