Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-Boc-indole-2-boronic acid (contains varying amounts of Anhydride)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: N-(tert-Butoxycarbonyl)-1H-indole-2-boronic acid, 1H-Indole-2-boronic acid, N-BOC protected, N-Boc-indole-2-boronic Acid, 1-(tert-Butoxycarbonyl)indole-2-boronic acid, N-Boc-indole-2-boronic acid

B5145-1G
TCIAB5145-1GEA 40.7 EUR InStock
TCIAB5145-1G
1-Boc-indole-2-boronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
1-Boc-indole-2-boronic acid


Formule: C₁₃H₁₆BNO₄
MW: 261,08 g/mol
Point de fusion: 105°C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD02093045
Numéro CAS: 213318-44-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 108.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité