Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4'-[(tert-Butyldimethylsilyloxy)methyl]-2,2,2-trifluoroacetophenone ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: [(4-(Trifluoroacetyl)benzyl)oxy](tert-butyl)dimethylsilane

B5156-5G
TCIAB5156-5GEA 185 EUR InStock
TCIAB5156-5G
4'-[(tert-Butyldimethylsilyloxy)methyl]-2,2,2-trifluoroacetophenone ≥97.0% (par GC)
4'-[(tert-Butyldimethylsilyloxy)methyl]-2,2,2-trifluoroacetophenone


Formule: C₁₅H₂₁F₃O₂Si
MW: 318,41 g/mol
Point d'ébullition: 145°C
Numéro CAS: 87736-75-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité