Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-(3-Bromo-4-hydroxyphenyl)ethanone ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3'-Bromo-4'-hydroxyacetophenone, 3-Bromo-4-hydroxyacetophenone

B5158-1G
TCIAB5158-1GEA 161 EUR InStock
TCIAB5158-1G
1-(3-Bromo-4-hydroxyphenyl)ethanone ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
1-(3-Bromo-4-hydroxyphenyl)ethanone


Formule: C₈H₇BrO₂
MW: 215,05 g/mol
Numéro MDL: MFCD05663950
Numéro CAS: 1836-06-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 111.0 to 115.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité