Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Brompheniramine maleate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention

B5167-25G
TCIAB5167-25GEA 74.8 EUR InStock
TCIAB5167-25G
Brompheniramine maleate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Brompheniramine maleate


Formule: C₁₆H₁₉BrN₂
MW: 319,24 g/mol
Numéro MDL: MFCD00865691
Numéro CAS: 980-71-2
EINECS: 213-562-9
Merck Index: 14,01443
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 % (total of Ion-Pair)
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 134.0 to 138.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité