Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-(Benzyloxycarbonyl)phenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-Carbobenzoxybenzeneboronic acid, (3-((Benzyloxy)carbonyl)phenyl)boronic acid, 3-Carbobenzoxyphenylboronic acid, 3-(Benzyloxycarbonyl)benzeneboronic acid

B5172-1G
TCIAB5172-1GEA 156 EUR InStock
TCIAB5172-1G
3-(Benzyloxycarbonyl)phenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
3-(Benzyloxycarbonyl)phenylboronic acid


Formule: C₁₄H₁₃BO₄
MW: 256,06 g/mol
Numéro MDL: MFCD02179445
Numéro CAS: 380430-52-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c03731935e0cd140ed0b7b1dc157b9d5b1120e2f&vid=c03731935e0cd140ed0b7b1dc157b9d5b1120e2f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 107.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité