Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(S)-2-(tert-Butoxycarbonyl)isoxazolidine-3-carboxylic acid ≥98.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (S)-2-Boc-isoxazolidine-3-carboxylic acid

B5176-100MG
TCIAB5176-100MGEA 374 EUR InStock
TCIAB5176-100MG
(S)-2-(tert-Butoxycarbonyl)isoxazolidine-3-carboxylic acid ≥98.0% (par HPLC)
(S)-2-(tert-Butoxycarbonyl)isoxazolidine-3-carboxylic acid


Formule: C₉H₁₅NO₅
MW: 217,22 g/mol
Numéro CAS: 1372202-46-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=18783ac41324b504b3ac9f36d7758c312fab0934&vid=18783ac41324b504b3ac9f36d7758c312fab0934&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 6.00 to 6.80 %
Specific rotation [a]20/D -107 to -117 deg (C=1,CH2CL2)

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité