Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Bromoisonicotinonitrile ≥96.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger

B5215-1G
TCIAB5215-1GEA 318 EUR InStock
TCIAB5215-1G
3-Bromoisonicotinonitrile ≥96.0% (par GC)
3-Bromoisonicotinonitrile


Formule: C₆H₃BrN₂
MW: 183,01 g/mol
Numéro MDL: MFCD00234143
Numéro CAS: 13958-98-0
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0e5bf196a3c6ba162da1290390f4f81b96f883a8&vid=0e5bf196a3c6ba162da1290390f4f81b96f883a8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Melting point 91.0 to 95.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité