Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

5-Bromo-3-chloro-2-méthoxypyridine ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Methoxy-3-chloro-5-bromopyridine

B5223-1G
TCIAB5223-1GEA 74.8 EUR InStock
TCIAB5223-1G
5-Bromo-3-chloro-2-méthoxypyridine ≥98.0% (par GC)
5-Bromo-3-chloro-2-méthoxypyridine


Formule: C₆H₅BrClNO
MW: 222,47 g/mol
Numéro MDL: MFCD04972382
Numéro CAS: 848366-28-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 58.0 to 62.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité