Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Bromo-6-fluoronaphtalène ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

B5229-1G
TCIAB5229-1GEA 223 EUR InStock
TCIAB5229-1G
2-Bromo-6-fluoronaphtalène ≥97.0% (par GC)
2-Bromo-6-fluoronaphtalène


Formule: C₁₀H₆BrF
MW: 225,0600 g/mol
Point d'ébullition: 140°C
Numéro MDL: MFCD09763683
Numéro CAS: 324-41-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2288bbcbfc163b43d437a5592e5bd30cc429033e&vid=2288bbcbfc163b43d437a5592e5bd30cc429033e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 64.0 to 68.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité