Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-(4-Bromophenyl)-2-methyl-1-propanone ≥95.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 1-(4-Bromophenyl)-2-methylpropan-1-one

B5232-1G
TCIAB5232-1GEA 128 EUR InStock
TCIAB5232-1G
1-(4-Bromophenyl)-2-methyl-1-propanone ≥95.0% (par GC)
1-(4-Bromophenyl)-2-methyl-1-propanone


Formule: C₁₀H₁₁BrO
MW: 227,10 g/mol
Point d'ébullition: 87°C
Point de fusion: 18°C
Numéro MDL: MFCD09891214
Numéro CAS: 49660-93-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1fa3fc2061844d307fa1c256a4b40addde183e54&vid=1fa3fc2061844d307fa1c256a4b40addde183e54&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité