Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Bromo-4-pyridineboronic acid pinacol ester ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Bromo-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine, 2-(2-Bromo-4-pyridyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-Bromopyridine-4-boronic acid pinacol ester, 2-Bromo-4-pyridylboronic acid Pinacol ester

B5238-1G
TCIAB5238-1GEA 197 EUR InStock
TCIAB5238-1G
2-Bromo-4-pyridineboronic acid pinacol ester ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2-Bromo-4-pyridineboronic acid pinacol ester


Formule: C₁₁H₁₅BBrNO₂
MW: 283,96 g/mol
Numéro MDL: MFCD06798252
Numéro CAS: 458532-82-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 81.0 to 85.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité