Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Bis[2-[(oxo)diphenylphosphino]phenyl] ether ≥97.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: (Oxybis(2,1-phenylene))bis(diphenylphosphine oxide), DPEPO

B5240-1G
TCIAB5240-1GEA 68.2 EUR InStock
TCIAB5240-1G
Bis[2-[(oxo)diphenylphosphino]phenyl] ether ≥97.0% (par HPLC)
Bis[2-[(oxo)diphenylphosphino]phenyl] ether


Formule: C₃₆H₂₈O₃P₂
MW: 570,56 g/mol
Point de fusion: 280°C
Numéro MDL: MFCD28968111
Numéro CAS: 808142-23-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3aa5459bc509a52f27d460c8e17a91b8a1fea819&vid=3aa5459bc509a52f27d460c8e17a91b8a1fea819&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité