Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

6-Bromo-2-chloroquinoline-3-carboxaldehyde ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

B5242-1G
TCIAB5242-1GEA 172 EUR InStock
TCIAB5242-1G
6-Bromo-2-chloroquinoline-3-carboxaldehyde ≥98.0% (par GC)
6-Bromo-2-chloroquinoline-3-carboxaldehyde


Formule: C₁₀H₅BrClNO
Point de fusion: 188°C
Numéro MDL: MFCD08706312
Numéro CAS: 73568-35-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité