Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-(4-Bromophenyl)propiolic acid ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

B5243-1G
TCIAB5243-1GEA 240 EUR InStock
TCIAB5243-1G
3-(4-Bromophenyl)propiolic acid ≥98.0% (par GC)
3-(4-Bromophenyl)propiolic acid


Formule: C₉H₅BrO₂
Numéro MDL: MFCD03230769
Numéro CAS: 25294-65-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a0e352517053d5cece567c4cdb588bd4af4401da&vid=a0e352517053d5cece567c4cdb588bd4af4401da&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité