Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-(2-Bromoethyl)-3-(trifluoromethyl)benzene ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-Bromo-2-[3-(trifluoromethyl)phenyl]ethane

B5245-1G
TCIAB5245-1GEA 42.9 EUR InStock
TCIAB5245-1G
1-(2-Bromoethyl)-3-(trifluoromethyl)benzene ≥98.0% (par GC)
1-(2-Bromoethyl)-3-(trifluoromethyl)benzene


Formule: C₉H₈BrF₃
MW: 253,062 g/mol
Point d'ébullition: 94°C
Numéro MDL: MFCD03092900
Numéro CAS: 1997-80-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c3ba9580436110ed4f936c6031e2af0886d9af99&vid=c3ba9580436110ed4f936c6031e2af0886d9af99&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité