Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2'-Bromo-4-chlorobiphenyl ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 2-Bromo-4'-chloro-1,1'-biphenyl

B5253-1G
TCIAB5253-1GEA 71.5 EUR InStock
TCIAB5253-1G
2'-Bromo-4-chlorobiphenyl ≥98.0% (par GC)
2'-Bromo-4-chlorobiphenyl


Formule: C₁₂H₈BrCl
MW: 267,55 g/mol
Numéro MDL: MFCD18072809
Numéro CAS: 179526-95-5
ONU: 3152
ADR: 9,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=af5707fb5938e603b2a9f96a42b16a1c3b82eb0b&vid=af5707fb5938e603b2a9f96a42b16a1c3b82eb0b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 39.0 to 43.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité