Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

[4-(Bromomethyl)phenyl](2,4,6-trimethoxyphenyl)iodonium p-Toluenesulphonate ≥90.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: [4-(Bromomethyl)phenyl](2,4,6-trimethoxyphenyl)iodonium Tosylate

B5269-200MG
TCIAB5269-200MGEA 79.2 EUR InStock
TCIAB5269-200MG
[4-(Bromomethyl)phenyl](2,4,6-trimethoxyphenyl)iodonium p-Toluenesulphonate ≥90.0% (par HPLC)
[4-(Bromomethyl)phenyl](2,4,6-trimethoxyphenyl)iodonium p-Toluenesulphonate


Formule: C₂₃H₂₄BrIO₆S
MW: 635,31 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro CAS: 1453864-75-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5c222c47d5f58a3bd23b3f8b3fd8ba9b9cd62cae&vid=5c222c47d5f58a3bd23b3f8b3fd8ba9b9cd62cae&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 90.0 % (total of Ion-Pair)

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité