Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

5-Bromo-2,3-dimethylindole ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 5-Bromo-2,3-dimethyl-1H-indole

B5272-1G
TCIAB5272-1GEA 142 EUR InStock
TCIAB5272-1G
5-Bromo-2,3-dimethylindole ≥98.0% (par GC)
5-Bromo-2,3-dimethylindole


Formule: C₁₀H₁₀BrN
MW: 224,10 g/mol
Numéro MDL: MFCD00850844
Numéro CAS: 4583-55-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 136.0 to 140.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité