Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,7-Bis(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)naphthalene ≥95.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 2,2'-(2,7-Naphthalenediyl)bis(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane), 2,7-Naphthalenediboronic acid bis(pinacol) ester

B5288-1G
TCIAB5288-1GEA 215 EUR InStock
TCIAB5288-1G
2,7-Bis(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)naphthalene ≥95.0% (par GC, analyse par titration)
2,7-Bis(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)naphthalene


Formule: C₂₂H₃₀B₂O₄
MW: 380,10 g/mol
Numéro MDL: MFCD22381082
Numéro CAS: 853377-10-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité