Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

(4-Bromo-2-pyridinyl)methanol ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 4-Bromo-2-(hydroxymethyl)pyridine, 4-Bromo-2-pyridinemethanol, (4-Bromopyridin-2-yl)methanol

B5291-1G
TCIAB5291-1GEA 116 EUR InStock
TCIAB5291-1G
(4-Bromo-2-pyridinyl)methanol ≥98.0% (par GC)
(4-Bromo-2-pyridinyl)methanol


Formule: C₆H₆BrNO
MW: 188,0200 g/mol
Point d'ébullition: 105°C
Numéro MDL: MFCD09800557
Numéro CAS: 131747-45-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 52.0 to 56.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité